Learn More
Köttermann Armario móvil con dos puertas
Este armario móvil con dos puertas ofrece un espacio de almacenamiento versátil con dos puertas para proteger los elementos almacenados.
741.77€ - 1027.15€
Especificaciones
Tipo de cabina | móvil |
---|---|
Tipo de puerta | Con bisagras |
Acabado | Con revestimiento de epoxi |
Material del bastidor | Acero |
Lado abisagrado | Izquierdo y derecho |
Código de producto | Marca | N.º de cajones | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de cajones | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17312129
|
Köttermann
315-00131 |
Ninguno | 516 x 900 x 590 mm |
826.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17332129
|
Köttermann
315-00138 |
1 | 516 x 900 x 740 mm |
837.67€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17342129
|
Köttermann
315-00140 |
2 | 516 x 900 x 740 mm |
902.37€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17352109
|
Köttermann
315-00095 |
Ninguno | 516 x 1200 x 590 mm |
741.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17372109
|
Köttermann
315-00102 |
1 | 516 x 1200 x 740 mm |
930.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17382109
|
Köttermann
315-00104 |
2 | 516 x 1200 x 740 mm |
1027.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Espacio de almacenamiento versátil
- Móvil con ruedas bloqueables
- Dispone de dos puertas para proteger los elementos almacenados
- Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
móvil | |
Con revestimiento de epoxi | |
Izquierdo y derecho | |
Ninguno | |
Plástico con frenos | |
Blanco |
Con bisagras | |
Acero | |
2 | |
Ninguno | |
Sí | |
Acero |