Learn More
Macherey-Nagel™ MN 617 Grade Filter Papers, Round
Suited for general filtration applications, including coarse-crystalline qualitative analysis. Macherey-Nagel™ MN 617 Grade Filter Papers, Round are smooth, soft filter papers with fast filtration speed. The average ash content is about 0.1%, the amount of α-cellulose is about 95%.
Marca:  Macherey-Nagel™ 434005
Detalles adicionales : Peso : 0.02520kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10057720
  • 7.70€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los papeles de filtro MN de alta calidad utilizan linters de algodón y pulpa refinada con un alto nivel de celulosa-α. Los linters de algodón son pelos de semillas de fibra corta de semillas de algodón, que no pueden utilizarse con fines textiles pero que son muy adecuados para la fabricación de papeles de filtro blandos y absorbentes. Además de los linters de algodón, Macherey-Nagel utiliza principalmente pulpa, que se obtiene por el tratamiento químico de materiales vegetales, por ejemplo coníferas o madera de caducifolios.
Especificaciones
Especificaciones
85 g/m2
Redondo
9 s
MN 617
0,2 mm
55 mm
Suave, liso
Celulosa
Análisis cualitativo y análisis de cristales gruesos
100/Paq.
Papel filtro