Learn More
Macherey-Nagel™ Papel filtro de celulosa de formato redondo de grado MN 615 para test Filtra Rap
Se utiliza para una amplia gama de filtraciones generales de laboratorio. El papel de filtro de celulosa para análisis cualitativo de formato redondo de grado MN 615 proporciona una filtración rápida del medio.
7.70€ - 14.70€
Especificaciones
Formato | Forma redonda |
---|---|
Material | Celulosa |
Velocidad de filtración | Velocidad media |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis cualitativo |
Grado | MN 615 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10473881
|
Macherey-Nagel™
431011 |
110 mm |
11.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10720612
|
Macherey-Nagel™
431015 |
150 mm |
14.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10067870
|
Macherey-Nagel™
431012 |
125 mm |
11.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10322861
|
Macherey-Nagel™
431009 |
90 mm |
7.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For general purpose filtrations
- Qualitative filter papers are manufactured from the same raw materials as the ashless grades and are particularly suited for general laboratory filtrations
- The average ash content is about 0.1%
- The amount of a-cellulose is about 95%.
- Medium fast filtration
Especificaciones
Forma redonda | |
Velocidad media | |
MN 615 | |
0.16mm |
Celulosa | |
Análisis cualitativo | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro |