Learn More
MMP2 / Collagenase Type IV A Mouse, Clone: MMP2/1501, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4313-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930488
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MMP2 / Collagenase Type IV A
Cytoplasmic and Cell Surface
MMP2/1501
Unconjugated
NP_001289438
Mouse
72kDa (Pro) ;63kDa (cleaved)
Protein A/G Purified
RUO
4313
IgG1
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
MMP2
Recombinant human MMP2 protein fragment (aa444-575)
U-138 MG or U-87 MG cells. Placenta
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.