Learn More
Invitrogen™ MKNK1 (MNK1) Human Protein
MKNK1 and MKNK2 are the Map kinase-interacting kinases.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_945324
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Peso molecular 66.6kDa
Requisitos de almacenamiento Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Estado normativo RUO - research use only
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15488713
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR9138A
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15448803
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6024
1mg
7890.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The Map kinase-interacting kinases are activated by Map kinases, regulate protein synthesis by phosphroylating eIF4E on Ser209, and may contribute to tumorigenesis.
Especificaciones
Especificaciones
NP_945324
66.6kDa
RUO - research use only
MKNK1 (MNK1)
Human
Insect
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Full Length
MAPKAPK Kinase Family
GST Tag
Frozen