Learn More
MKK7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno MKK7
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16816475
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
55030-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16806475
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
55030-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Coronins, such as CORO7, constitute an evolutionarily conserved family of WD-repeat actin-binding proteins. CORO7 plays a role in Golgi complex morphology and function.
Especificaciones
Especificaciones
MKK7
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
O14733, Q8CE90
26400, 5609
Peptide
Primary
-20°C
MAP2K7
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
JNK activating kinase 2, JNK kinase 2, JNKK 2, Jnkk2, MAP kinase kinase 7, MAP2K7, MAPK/ERK kinase 7, MAPKK 7, MAPKK7, MEK 7, MEK7, MKK7, PRKMK7
Map2k7
IgG
Antigen Affinity Chromatography