missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MKK7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 55030-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16816475

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Coronins, such as CORO7, constitute an evolutionarily conserved family of WD-repeat actin-binding proteins. CORO7 plays a role in Golgi complex morphology and function.
Especificaciones

Especificaciones

MKK7
Polyclonal
Unconjugated
MAP2K7
JNK activating kinase 2, JNK kinase 2, JNKK 2, Jnkk2, MAP kinase kinase 7, MAP2K7, MAPK/ERK kinase 7, MAPKK 7, MAPKK7, MEK 7, MEK7, MKK7, PRKMK7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26400, 5609
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
0.23 mg/mL
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O14733, Q8CE90
Map2k7
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales