Learn More
Patrón multielemento 4A para calibración mixta, SPEX CertiPrep™
Patrones multielemento de calibración mixta sin mercurio para AA e ICP, 125 ml en HNO3/tr al 5 %. HF. SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
138.00€ - 225.00€
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15266106
Ver documentos Detalles de la promoción
SPEX Certiprep
MXSTD4A-100N
125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple
138.00€
125 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
15276106
Ver documentos Detalles de la promoción
SPEX Certiprep
MXSTD4A-500N
500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple
225.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Patrones de calibración mixta
  • 125 ml volumen
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Documentos
Product Certifications
Product intended for laboratory use only