Learn More
Merck Filtro de membrana hidrófila de ésteres de celulosa mixta
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca: Merck PHWP14250
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
3 l/min/cm2 | |
Blanco | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
PHWP | |
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación | |
50Pack | |
de 75 °C | |
Membranas de filtración | |
142 mm |
≥ 2,4 bar | |
Filtro de membrana | |
0,3 μm | |
3 l/min/ cm2 (aire), 32 ml/min/cm2 (agua) | |
77% | |
Plano | |
150 µm | |
142 mm |