Learn More
Merck Filtros de membrana hidrófila de superficie plana de éster de celulosa mixta
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca:  Merck RAWP03700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10430411
  • 217.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
20 l/min/cm2
Blanco
Éster de celulosa mixta
RAWP
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación
150 µg/cm2
Plano
150 µm
37 mm
≥ 0,76 bar
Filtro de membrana
1,2 μm
20 l/min/ cm2 (aire), 270 ml/min/cm2 (agua)
82%
100Pack
de 75 °C
Membranas de filtración
37 mm