Learn More
Epredia™ Accesorios varios para micrótomos
De soporte y amplíe la funcionalidad de las series 200 y 300 de los micrótomos Epredia™ con los accesorios varios para micrótomos Epredia™.
Marca:  Epredia™ 760170
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10871330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
De soporte y amplíe la funcionalidad de las series 200 y 300 de los micrótomos Thermo Scientific™ con los accesorios varios para micrótomos Thermo Scientific.
  • El interbloqueo sustituye al conector de pedal de pie.
  • Puede extraer la unidad de almacenamiento y utilizarla de forma independiente; la bandeja para muestras se puede refrigerar mediante insertos intercambiables.
  • Incluye aumentador de gran campo de visión para facilitar la alineación de las cuchillas y la aproximación para el corte; aumento de 2,5X.
Especificaciones
Especificaciones
Aumentador de gran campo de visión
Lupa
Micrótomos para la serie 200/300 Epredia