Learn More
Epredia™ Accesorios varios para micrótomos
De soporte y amplíe la funcionalidad de las series 200 y 300 de los micrótomos Epredia™ con los accesorios varios para micrótomos Epredia™.
1225.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Micrótomos para la serie 200/300 Epredia |
---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10871330
|
Epredia™
760170 |
Lupa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
De soporte y amplíe la funcionalidad de las series 200 y 300 de los micrótomos Thermo Scientific™ con los accesorios varios para micrótomos Thermo Scientific.
- El interbloqueo sustituye al conector de pedal de pie
- Puede extraer la unidad de almacenamiento y utilizarla de forma independiente; la bandeja para muestras se puede refrigerar mediante insertos intercambiables
- Incluye aumentador de gran campo de visión para facilitar la alineación de las cuchillas y la aproximación para el corte; aumento de 2,5X
Especificaciones
Micrótomos para la serie 200/300 Epredia |