Learn More
Invitrogen™ Human MINK1, GST Tag Recombinant Protein
MINK1 is a serine/threonine kinase belonging to the germinal center kinase (GCK) family.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_056531 |
---|---|
Peso molecular | 63.9 kDa |
Alias de gen | MINK1, MINK |
Familia Quinasa | STE20 Kinase Family |
Especie | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15478533
|
Invitrogen™
PR7198A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10757173
|
Invitrogen™
PV4022 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_056531 | |
MINK1, MINK | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: STE Group | |
Baculovirus |
63.9 kDa | |
STE20 Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |