Learn More
Mecmesin™ Celda de carga de botón en miniatura
Se utiliza solo para compresión y es ideal para aplicaciones en espacios restringidos.
1876.50€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11923978
|
Mecmesin™
878011 |
1000 N |
1876.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11933978
|
Mecmesin™
878012 |
2500 N |
1876.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11943978
|
Mecmesin™
878013 |
5000 N |
1876.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Utilice las células de carga de tipo “S” donde el espacio no esté limitado; los accesorios específicos se unen mediante orificios roscados. Los destornilladores de par de torsión estáticos pueden ser de mano o montados.