Learn More
BOLA Miniature 3-Way Stopcocks
Miniature 3-Way Stopcocks PTFE
66.43€ - 214.15€
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
|---|---|
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Connectors | 3-way |
| Código de producto | Marca | Se adapta al D.I. de tubos | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Se adapta al D.I. de tubos | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
10609221
|
BOLA
F731-02 |
3 conexiones | 0,8 x 1,6 mm |
100.80€ 93.88€ / cada uno Ahorro 6.92€ 6% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
10013281
|
BOLA
F731-04 |
3 conexiones | 1,6 x 3,2 mm |
187.95€ 66.43€ / cada uno Ahorro 121.52€ 64% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 05-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
10439961
|
BOLA
F731-10 |
2 conexiones | 0,8 x 1,6 mm |
179.55€ 152.86€ / cada uno Ahorro 26.69€ 14% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 05-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
10595932
|
BOLA
F731-12 |
2 conexiones | 1,6 x 3,2 mm |
150.91€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
10449961
|
BOLA
F731-14 |
Forma de T | 0,8 x 1,6 mm |
255.15€ 214.15€ / cada uno Ahorro 41.00€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 05-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
10174681
|
BOLA
F731-16 |
Forma de T | 1,6 x 3,2 mm |
196.35€ 164.93€ / cada uno Ahorro 31.42€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 06-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
Descripción
- 3-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections.
- Available either with three female threads UNF ¼ in. 28 G or with two female threads UNF ¼ in. 28 G and one male thread UNF ¼ in. 28 G.
- Total height including stopcock plug made of FEP: 20 mm.
Especificaciones
| Autoclavable | |
| FDA | |
| 3-way |