Learn More
BOLA Miniature 3-Way Stopcocks
Miniature 3-Way Stopcocks PTFE
Marca:  BOLA F731-04
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10013281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.95€
    66.43€ / cada uno
    Ahorro 121.52€
    64% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-12-2025
Descripción
  • 3-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections.
  • Available either with three female threads UNF ¼ in. 28 G or with two female threads UNF ¼ in. 28 G and one male thread UNF ¼ in. 28 G.
  • Total height including stopcock plug made of FEP: 20 mm.
Especificaciones
Especificaciones
1,6 x 3,2 mm
3 conexiones
FDA
Autoclavable
32 mm
3-way