Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermal Cycler + Plastics Packages
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Descripción:
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
The Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab’s basic thermal cycling needs. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex Blocks temperature-control technology enable simple, accurate optimization. The MiniAmp Plus Thermal Cycler can be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
- Bloques VeriFlex con tres zonas de temperatura independientes para un control preciso de la temperatura durante la optimización de PCR
- Tamaño reducido
- El flujo de aire es de delante hacia atrás, por lo que puede ajustar varias unidades una junto a la otra para ahorrar un valioso espacio en el banco
- Tira de ocho tubos con tapas ópticas acopladas que se abren y cierran de manera independiente para evitar la contaminación y la evaporación
- Tapas en ángulo que proporcionan un posicionamiento eficaz de la tira de tubos en gradillas y bloques de termociclador
- Etiquetado grabado con letras de la A a la H en tubos individuales que es visible cuando los tapones están abiertos o cerrados
- Lengüetas de extremo dobles para permitir un etiquetado correcto y una cómoda manipulación
- Marcadores de medición de 20 μl graduados en cada tubo para la verificación visual del volumen
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) |
| Contenido y almacenamiento | • Termociclador MiniAmp Plus • 1 juego de tiras de ocho tubos MicroAmp con tapones abovedados acoplados, 0,2 ml (125 tiras) |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Protocolos manuales |
| Uniformidad térmica | < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) |
| Velocidad de reacción | Rápida, estándar |
| Dimensiones | 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in) |
| Capacidad | 96 pocillos, 0,2 ml |
| Tensión | 100 - 240 V |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (5 pulg) |
| Tipo de producto | Termociclador |
| Mostrar más |