Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Mini Union Replacement Ferrules
Delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 072694
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Diseñados específicamente para conectar columnas capilares
- Conectan las precolumnas a las columnas capilares
- Inertes y con orificio preciso revestido de vidrio
- Bajo volumen muerto
Especificaciones
Tamaño de orificio: Sin orificio | |
15% de grafito/85% de Vespel | |
Empalme de miniunión de grafito/Vespel de repuesto sin orificio | |
10/paq. |