Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Mini Union Replacement Ferrules
Delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 072697
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13457349
  • 97.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñados específicamente para conectar columnas capilares
  • Conectan las precolumnas a las columnas capilares
  • Inertes y con orificio preciso revestido de vidrio
  • Bajo volumen muerto
Especificaciones
Especificaciones
0,5 mm (D.I.)
15% de grafito/85% de Vespel
10/paq.
Tamaño de orificio: 0,5 mm
Empalme de miniunión de repuesto de Vespel y grafito para columnas con un ID de 0,32 mm
0,32 mm