Learn More
Corning™ Microcentrífugas mini
Compact, lightweight, and easy-to-use
228.23€
Especificaciones
Tipo Microcentrífuga
Incluye Rotor de 8 posiciones que acepta tubos de microcentrífuga estándar de 1.5 ml a 2.0 ml y se incluyen adaptadores para tubos de 0.5/0.4 ml y 0.2 ml. También se incluye un rotor de 4 posiciones para tubos de tiras de PCR.
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
15693894
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
6766
6766 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The Corning LSE mini microcentrifuge is a personal benchtop instrument designed for quick spin downs of micro-samples. Operation is simple and convenient. After loading sample tubes, close the lid and the rotor accelerates quickly to 6,000 rpm (2,000 x g). This speed range is ideal for bringing small droplets to the bottom of the tubes, micro-filtrations, or basic separations. Press the lid release button and rotor comes to a stop.
The LSE mini microcentrifuge includes an 8-place rotor that will accept standard 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes, and adapters are included for 0.5/0.4 mL and 0.2 mL tubes. Also included is a 4-place rotor for PCR strip tubes.
  • Compact, lightweight, and easy-to-use
  • Close the lid to start, press the lid release button to stop
  • 8 x 1.5/2.0 mL rotor and 4-place strip tube rotors included
  • Fixed speed of 6,000 rpm generates 2,000 x g.
Especificaciones
Especificaciones
Microcentrífuga
Rotor de 8 posiciones que acepta tubos de microcentrífuga estándar de 1.5 ml a 2.0 ml y se incluyen adaptadores para tubos de 0.5/0.4 ml y 0.2 ml. También se incluye un rotor de 4 posiciones para tubos de tiras de PCR.