Learn More
Aceite mineral, para espectroscopía, adecuado para preparaciones de nujol para espect. IR, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-169547
Click to view available options
Cantidad:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
8042-47-5
C16H10N2Na2O7S2
452.363
MFCD00131611
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
9566064
Disodio;(8Z)-7-oxo-8-(fenilhidraziniliden)naftalen-1,3-disulfonato
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
8042-47-5
C16H10N2Na2O7S2
452.363
MFCD00131611
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
9566064
Disodio;(8Z)-7-oxo-8-(fenilhidraziniliden)naftalen-1,3-disulfonato
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía IR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mineral oil
Color Incolora
Densidad 0.8510g/mL
Temperatura de inflamación 185°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4620 to 1.4730
Cantidad 6 mL
Índice Merck 14, 7186
Gravedad específica 0.851
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether,, carbon dislulfide, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in alcohol
Viscosidad 14-19 mm2/s (40°C)
Grado Espectroscopia
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.