Learn More
Mineral Oil, Light Weight, MP Biomedicals
Marca:  MP Biomedicals 0219483690
Detalles adicionales : CAS : 8042-47-5 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11496581
  • 71.50€ / 500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
8042-47-5
452.363
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
9566064
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
C16H10N2Na2O7S2
MFCD00131611
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Especificación
Mineral Oil
500mL
C16H10N2Na2O7S2
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
452.363
0.81 to 0.894g/mL
8042-47-5
MFCD00131611
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
9566064
Videos