Learn More
Thermo Scientific Chemicals Miltefosina, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Miltefosine |
CAS | 58066-85-6 |
Punto de fusión | 216°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C21H46NO4P |
Cantidad | 1 g |
Clave InChI | PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N |
Peso molecular (g/mol) | 407.57 |
PubChem CID | 3599 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.