Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, fibra de vidrio, compatible con automatización, 1 μm
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
876.00€ - 3170.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Fibra de vidrio |
Tamaño de poro | 1,0 μm |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras analíticas |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10743121
|
Merck
SLPBDZ5NK |
1000/Pk. |
3170.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10248250
|
Merck
SLPBDZ5NZ |
200Pack |
876.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
Filtros de jeringa Millex™ no estériles y compatibles con la automatización:- Diseñados para proporcionar eficiencia de filtración para disolución y otras aplicaciones automatizadas de preparación de muestras
- La carcasa abovedada garantiza un suministro fiable de los filtros
- Disponibles en una gran variedad de tipos de membrana y tamaños de poro, incluidas unidades con prefiltros para muestras cargadas de partículas.
- Disponibles en tubos dispensadores o a granel para su uso con sistemas de cambio de filtros automatizados
- Conexión Luer-Lock™ optimizada para una alineación y ajuste precisos
Aplicaciones:
- Prueba de disolución de fármacos
- Preparación de muestras automatizada
- Aclarado de soluciones que contienen altos niveles de partículas
Especificaciones
Sí | |
1,0 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
100 psi | |
100 mL | |
25 mm |
Fibra de vidrio | |
No estéril | |
< 200 μ (para unidades con membrana y prefiltro) | |
GF/B | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |