Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), compatible con automatización, 0,45 μm
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
814.00€ - 3780.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | PVDF |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras analíticas |
Código de producto | Marca | Prefiltro | Volumen de retención (después de la purga de aire) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Prefiltro | Volumen de retención (después de la purga de aire) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10480201
|
Merck
SLHVDZ5NK |
No | <100 μl | 1000/Pk. |
2950.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10470201
|
Merck
SLHVDZ5NZ |
No | <100 μl | 200Pack |
814.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10208240
|
Merck
SLHVBZ5NK |
Glass Fiber | < 100 μl (membrana); < 200 μl (membrana y prefiltro) | 1000/Pk. |
3780.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10615581
|
Merck
SLHVBZ5NZ |
Glass Fiber | 200 μl | 200Pack |
979.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10671343
|
Merck
SLHVMZ5NZ |
Glass Fiber | 250 μl | 200Pack |
1200.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
Automation-Compatible, Non-Sterile Millex™ Syringe Filters:- Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
- Domed housing ensures reliable delivery of filters
- Available in a variety of membrane types and pore sizes, including units with prefilters for particulate-laden samples.
- Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
- Luer-Lok™ connection optimized for precise alignment and fit
Especificaciones
Sí | |
0,45 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
100 mL |
PVDF | |
No estéril | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
25 mm |