Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), compatible con automatización, 0,45 μm
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
Marca: Merck SLHVMZ5NZ
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
Filtros de jeringa Millex™ no estériles y compatibles con la automatización:- Diseñados para proporcionar eficiencia de filtración para disolución y otras aplicaciones automatizadas de preparación de muestras
- La carcasa abovedada garantiza un suministro fiable de los filtros
- Disponibles en una gran variedad de tipos de membrana y tamaños de poro, incluidas unidades con prefiltros para muestras cargadas de partículas.
- Disponibles en tubos dispensadores o a granel para su uso con sistemas de cambio de filtros automatizados
- Conexión Luer-Lock™ optimizada para una alineación y ajuste precisos
Especificaciones
Natural | |
PVDF | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
200Pack | |
100 mL |
Sí | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
250 μl | |
Glass Fiber | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |