Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), compatible con automatización, 0,45 μm
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
Marca: Merck SLHVBZ5NZ
This item is not returnable.
View return policy
Description
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
Filtros de jeringa Millex™ no estériles y compatibles con la automatización:- Diseñados para proporcionar eficiencia de filtración para disolución y otras aplicaciones automatizadas de preparación de muestras
- La carcasa abovedada garantiza un suministro fiable de los filtros
- Disponibles en una gran variedad de tipos de membrana y tamaños de poro, incluidas unidades con prefiltros para muestras cargadas de partículas.
- Disponibles en tubos dispensadores o a granel para su uso con sistemas de cambio de filtros automatizados
- Conexión Luer-Lock™ optimizada para una alineación y ajuste precisos
Specifications
Sí | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
200 μl | |
Glass Fiber | |
Filtros compatibles con automatización | |
21 mm |
PVDF | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
200Pack | |
100 mL | |
25 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction