Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), compatible con automatización, 0,45 μm
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
Marca:  Merck SLHVDZ5NK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10480201
  • 2950.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
Filtros de jeringa Millex™ no estériles y compatibles con la automatización:
  • Diseñados para proporcionar eficiencia de filtración para disolución y otras aplicaciones automatizadas de preparación de muestras
  • La carcasa abovedada garantiza un suministro fiable de los filtros
  • Disponibles en una gran variedad de tipos de membrana y tamaños de poro, incluidas unidades con prefiltros para muestras cargadas de partículas.
  • Disponibles en tubos dispensadores o a granel para su uso con sistemas de cambio de filtros automatizados
  • Conexión Luer-Lock™ optimizada para una alineación y ajuste precisos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sí
0,45 μm
3,9 cm2
<100 μl
No
1000/Pk.
100 mL
PVDF
No estéril
Preparación de muestras analíticas
Polietileno de alta densidad (HPDE)
100 psi
Filtro de jeringa
25 mm