Learn More
Merck Millex™-HV Sterile Syringe Filter Unit, PVDF, 0.45 μm
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
Marca:  Merck SLHV013SL
517.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.28800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10146520
  • 555.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las unidades con jeringa listas para su uso están diseñadas para esterilizar y depurar soluciones estériles y están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm
Las unidades de filtro Millex estériles están disponibles en una carcasa de 33 mm más grande con membranas MCE, PVDF o PES. Caudal más rápido: La superficie del filtro más grande aumenta el caudal y el rendimiento. También facilita el filtrado de soluciones, porque reduce la presión necesaria para vaciar la jeringa. Mayor presión de funcionamiento: Los filtros Millex tienen una presión máxima en la carcasa de 10,5 bar (150 psig), lo que significa que puede filtrar soluciones más rápido que antes. Codificada por colores: La banda codificada por colores en la carcasa de Millex indica claramente qué membrana está dentro. Fabricados para un rendimiento fiable: Los filtros Millex se fabrican en un entorno controlado mediante un proceso automatizado. Durante el montaje, nunca entran en contacto con manos humanas. Un certificado de calidad incluido en cada caja describe detalladamente los estándares de calidad de Millipore. Selección de membranas: Los filtros Millex están disponibles con tres membranas: Membrana Millipore Express™ (PES), de ésteres de celulosa mixta (MCE) y Durapore (PVDF). - Los filtros Millex-GP incorporan la membrana Millipore Express (PES) que proporciona una combinación única de velocidades y una unión a proteínas seis veces menor que las membranas de PES de la competencia. Los filtros Millex-GP están recomendados para la filtración estéril de soluciones de proteínas, medios de cultivo tisular, tampones y aditivos. - Los filtros Millex con membrana Durapore™ (PVDF) son los filtros de jeringa con la menor unión a proteínas disponibles. Utilícelos para filtrar soluciones de proteínas. Los filtros de 0,2 μm son de grado esterilizante. Tamaños de poro mayores para depuración y prefiltrado. - Los filtros Millex-MF incorporan una membrana de ésteres de celulosa mixta (MCE) que proporciona una filtración de agua u otras soluciones acuosas fiable y para uso general. Los filtros de 0,2 μm son de grado esterilizante. Los tamaños de poro más grandes son para aclarado y prefiltración. Aplicaciones: Esterilización de soluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Amarillo
Durapore PVDF
Estéril
<25 µl
Luer Lock hembra
100 psi
113 °F
113 °F
Polietileno
< 200 ml
Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
0,45 μm
Nivel de unión de proteínas ultrabajo; esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteína u otras soluciones acuosas
PVDF
Luer-Slip macho
100Pack
de 45 °C
de 45 °C
Filtro de jeringa
1,3 cm