Learn More
Merck Millex™-FH Vent Filter, Hydrophobic PTFE, 0.45 μm
Proteja fuentes de vacío y la ventilación del depósito/biorreactor frente a los daños por contaminación y humedad. Filtros Millex™: con entrada y salida para tubos de látex de polipropileno resistente y membranas de PTFE hidrófobas.
Marca: Merck SLFH05010
Descripción
Proteja fuentes de vacío y la ventilación del depósito/biorreactor frente a los daños por contaminación y humedad.Filtros Millex™:con entrada y salida para tubos de látex de polipropileno resistente y membranas de PTFE hidrófobas.
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.Características y ventajas:
- Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
- Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
- Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones:
Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de jeringa | |
Polipropileno | |
0,45 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
Manguera dentada escalonada con Luer-Slip hembra | |
Vent Filter | |
5 cm |
Sí | |
Tubos | |
PTFE | |
No estéril | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
10Pack | |
50 mm |