Learn More
Abnova™ MIF Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00004282-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16197821
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH00447.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
38.39
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MPMFIVNTNVPRASVPDGFLSELTQQLAQATGKPPQYIAVHVVPDQLMAFGGSSEPCALCSLHSIGKIGGAQNRSYSKLLCGLLAERLRISPDRVYINYYDMNAANVGWNNSTFA
GIF/GLIF/MMIF
MIF
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4282
MIF (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MIF
Human
Recombinant
Solution