Learn More
Sartorius™ Filtro de aire de politetrafluoroetileno
Diseñado para una manipulación sencilla y la máxima seguridad en la filtración del aire. El filtro de aire de PTFE Sartorius™ Midisart™ 2000 elimina completamente la presencia de humedad gracias a su membrana de PTFE inherentemente hidrófila reforzada con una gasa de polipropileno. Los conectores con borde dentado para manguera garantizan una sujeción fácil y segura.
Marca: Sartorius™ 17805--------UPQ
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El filtro Midisart™ es la elección evidente para aplicaciones de filtración estéril de aire/gas. Los extraordinarios caudales y la integración perfecta en los conjuntos de un solo uso ofrecen una clara ventaja que se traduce directamente en ahorros de costes.- Integridad probada al 100 % en fábrica para garantizar la calidad inherente de cada filtro antes del uso.
- Perfecta trazabilidad con etiquetado de productos optimizado que incluye números de unidad y de lote.
- Peso ligero (solo 20 g), por lo que no provocará sobrecarga ni doblará los tubos
- Se puede esterilizar en autoclave a 134 °C en un máximo de 20 ciclos.
- Aplicaciones:
- Esterilización en línea y eliminación de partículas de aire y gases, como la esterilización de aire de fermentadores pequeños.
- Ventilación estéril de recipientes de llenado y garrafas de fermentación, incluidos recipientes de cultivo e incubadores de CO2 (de 6 a 120 litros)
- Ventilación de tanques de espera para medios de cultivo estériles, de agua destilada y líquidos
- Ventilación de esterilización en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Esterilización en línea y eliminación de partículas de aire y gases y ventilación estéril de recipientes, garrafas de fermentación, tanques de espera y autoclaves | |
hidrófobos | |
3Bar | |
de 134 °C | |
64 mm |
Cápsulas de disco plano | |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
Polipropileno | |
Múltiples conectores con borde dentado para manguera | |
500/Paq. | |
Filtro de aire |