Learn More
Thermo Scientific™ Incubadores de CO2 Midi, 230 V
Catalog Number 11799863
6126.66 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
6126.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21710" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tensión:
230 V
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sensor de CO2: Sensor de CT; intervalo de temperatura: Ambiente +5 °C a 50 °C
Utilice las incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ Midi 40 con seguridad y eficacia. Estas incubadoras emplean el sistema de control por microprocesador Thermo Scientific™ IntrLogic™ II con visualización alfanumérica del valor fijado de la temperatura, CO2 y alarmas, así como funciones de calibración y diagnóstico. El control IntrLogic II por procesador mejorado ofrece un control, una monitorización y una visualización integrales de todos los sistemas de la incubadora para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Se trata de una incubadora de 40 l (1,4 pies cúbicos) con todas las funciones que ocupa menos de 0,6 m2 (2 pies cuadrados) de espacio.
Características principales:
  • Ofrece un práctico espacio de cultivo personalizado para no alterar las condiciones de incubación y evitar el riesgo de contaminación
  • Ideal para necesidades de procesamiento de pequeñas muestras
  • La estufa microbiológica Midi compacta, de menos de 61 cm de ancho, muestra lecturas y mensajes alfanuméricos para simplificar el funcionamiento y la monitorización
Control por microprocesador IntrLogic II:
  • La calibración de fábrica mantiene un preciso rendimiento de gas térmico
  • Control automático por procesador de CO2 de conductividad térmica
  • Control táctil de tres botones y seguridad de los valores fijados
  • Completo sistema de alarma con alertas sonoras y visuales que monitoriza la temperatura y las funciones de CO2. Intervalo de temperatura: De 5 °C sobre ambiente a 60 °C
  • Pantalla fluorescente de vacío de alta visibilidad EasyView™ con control de temperatura ± 0,1 °C
Estructura:
  • Cabina reforzada que permite el apilamiento
  • Acabado con pintura altamente resistente a impactos y arañazos para una fácil limpieza
  • Puerta exterior maciza que se cierra suavemente contra la cabina con una junta magnética
  • Puerta interior de vidrio templado calefactada por la puerta exterior para evitar la condensación
  • Junta de silicio no porosa que mantiene la integridad de la cámara
  • Cámara con interior en acero inoxidable sólido
  • Calentamiento radiante de las paredes que ofrece una temperatura uniforme con convección de aire natural
  • Cuatro estantes de acero inoxidable
  • Bandeja templada y extraíble de recogida de la humedad que genera valores de HR al 95 % con altas velocidades de recuperación para favorecer un crecimiento celular óptimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad (imperial) 1,4 pies cúb.
Certificaciones/conformidad CE, UL, cUL
Descripción Una incubadora de 40 l
Capacidad (métrico) 40 l
Material de la cámara Acero inoxidable pulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de TC
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Control de oxígeno Ninguno
Humedad relativa < 90 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 50 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Fuente de humedad Bandeja de agua
Dimensiones interiores (F x An x Al) 35,5 x 30,5 x 35,5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23,5 x 18,5 x 18 pulg (59,7 x 47 x 46,5 cm)
Peso (imperial) 60 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V