Learn More
Tempshield™ Cryo-Industrial Mid-Arm Fabric Gloves
Catalog Number 15450090
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
Cryo-Industrial™ Mid-Arm Fabric Gloves provide protection for hands and arms when working in hazardous, ultra-cold environments down to -200°C
  • Protección para las manos y los brazos cuando se trabaja en entornos peligrosos y ultrafríos de hasta – 200 °C
  • Los guantes están diseñados para proporcionar un alto nivel de protección térmica y una buena resistencia a la abrasión para aplicaciones muy exigentes
  • Hasta el antebrazo
  • Fabricados con materiales de última generación
  • Diseñados para mantener absorber la humedad de las manos del usuario y mantenerlas secas
  • Se puede llevar cómodamente durante largos períodos.
  • El diseño multicapa ofrece un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y movilidad
Color Azul
Material Tejido
En polvo Sin talco
Tipo de producto Guante criogénico
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Modelo Hasta el antebrazo