Learn More
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de biopsia Microsette™ I
Diseñado para contener muestras durante el procesamiento de biopsias y el proceso de inclusión. El casete de inclusión/procesamiento de biopsia Simport™ Scientific Microsette™ I mantiene las muestras sumergidas en líquido y es resistente a la mayoría de los disolventes histológicos.
en la oferta
Especificaciones
Cierre incluido | Sí |
---|---|
Ángulo de la cara de escritura | 45° |
Material | Acetal |
Tipo de producto | Casete de biopsia |
Descripción
- Fabricada con acetal
- Gran área de compartimento de 25 × 30 mm
- Orificio de malla de 0,26 mm de diámetro que permite el máximo intercambio de fluidos y drenaje
- Se puede abrir y cerrar con la frecuencia necesaria, y se volverá a bloquear de forma segura sin que exista peligro de pérdida de muestras
- Área de escritura anterior en ángulo de 45° adecuada para su uso con ciertos tipos de instrumentos de etiquetado de casetes
- Disponibles en 11 colores
Información de órdenes
Each case contains 4 dispenser boxes of 250 cassettes.
Certifications
CE Marked
Especificaciones
Sí | |
45° | |
Acetal | |
Casete de biopsia |
For in vitro diagnostic (IVD) use only.