Learn More
Pall Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Microsep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 5 mL of biological sample.
Marca:  Pall MCP003C46
Detalles adicionales : Peso : 1.17900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194741
  • 824.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 06-02-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Intercambie tampones o elimine la sal de los eluatos cromatográficos y fracciones de gradiente
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Poliestersulfona (PES)
No estéril
De 0,5 a 5 ml (muestra)
EFA: 3,3 cm2
3 kDa
100/paquete