Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Unidades de filtro de membrana de nitrato de celulosa Microsart™ cuadriculadas, gris/blanco, 0,45μm
Unidades de filtro de membrana de nitrato de celulosa Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ cuadriculadas, gris/blanco, 0,45μ m combina un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana cuadriculada en una sola unidad.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 16D03--10-H6-ACG
Detalles adicionales : Peso : 1.25000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Las unidades de filtro estéril listas para usar combinan un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana en cuadrícula en una unidad.
- Adecuadas para la detección y el recuento de microorganismos en productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos.
- Adecuadas para su uso en farmacia/biotecnología, alimentos y bebidas, pruebas ambientales/de agua.
- Adecuadas para la enumeración microbiana.
- Esterilizadas mediante irradiación gamma.
Especificaciones
Rejilla gris/blanco | |
Embudo de polipropileno, base ABS | |
0,45 μm | |
27 envasado individual |
Capacidad del embudo: 100 ml | |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
47 mm |