Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Unidades de filtro de membrana de nitrato de celulosa Microsart™ cuadriculadas, gris/blanco, 0,45μm
Unidades de filtro de membrana de nitrato de celulosa Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ cuadriculadas, gris/blanco, 0,45μ m combina un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana cuadriculada en una sola unidad.
228.00€ - 1490.00€
Especificaciones
Color | Rejilla gris/blanco |
---|---|
Material | Embudo de polipropileno, base ABS |
Material (membrana) | Nitrato de celulosa |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Descripción | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15912570
|
Sartorius Stedim Biotech™
16D03--10-H6-ACG |
Capacidad del embudo: 100 ml | 27 envasado individual |
228.00€
paquete de 27 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15922570
|
Sartorius Stedim Biotech™
16D03--25-H6--BS |
Capacidad del embudo: 250mL | 6 bolsas de 8 |
1490.00€
paquete de 16 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Las unidades de filtro estéril listas para usar combinan un embudo, una base de filtro y un filtro de membrana en cuadrícula en una unidad.
- Adecuadas para la detección y el recuento de microorganismos en productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos.
- Adecuadas para su uso en farmacia/biotecnología, alimentos y bebidas, pruebas ambientales/de agua.
- Adecuadas para la enumeración microbiana.
- Esterilizadas mediante irradiación gamma.
Especificaciones
Rejilla gris/blanco | |
Nitrato de celulosa | |
Estéril |
Embudo de polipropileno, base ABS | |
0,45 μm | |
47 mm |