Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplaca de 96 pocillos para inmunoensayo Polysorp
Marca: Thermo Scientific™ Nunc™ 473245
Detalles adicionales : Peso : 5.80000kg
Descripción
El sistema de fase sólida transferible (TSP) facilita el análisis mediante un método ELISA de dos tipos de analitos simultáneamentePropiedades uniformes de adsorción
Ideal para detectar cultivos de hibridoma y para producir anticuerpos.
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
96 | |
U |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
PolySorp |