Learn More
Kartell™ Fixed Volume Labofix Micropipettor
Designed to meet the increased demand for fixed volume micropipettes that combine a good quality level with a certainly interesting price. Kartell™ Fixed Volume Labofix Micropipettor is ideal for applications in which a fixed dosage carried out with good precision and accuracy is necessary.
Marca: Kartell™ 0136900
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricada con polipropileno de alta calidad
- Con expulsor de puntas y pistón de acero inoxidable para uso prolongado con el tiempo
- La conexión del mango garantiza un agarre más cómodo y sin fatiga
- El cono portapuntas puede albergar una amplia variedad de puntas
- Tiene una forma fina para facilitar el acceso al interior de tubos de ensayo o recipientes con aberturas especialmente estrechas o formas alargadas.
- La estructura robusta del cuerpo asegura altas resistencias mecánicas y químicas
Especificaciones
±1,5% | |
Kartell™ 956/959 | |
Plástico | |
Micropipeta de volumen fijo | |
±0,8% |
EC/IVD, ISO8655 | |
Esterilizable en autoclave | |
LABOFIX 5 | |
5 μl |