Learn More
Kartell™ Fixed Volume Labofix Micropipettor
Designed to meet the increased demand for fixed volume micropipettes that combine a good quality level with a certainly interesting price. Kartell™ Fixed Volume Labofix Micropipettor is ideal for applications in which a fixed dosage carried out with good precision and accuracy is necessary.
Marca:  Kartell™ 0137100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12573327
  • 108.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
12-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricada con polipropileno de alta calidad
  • Con expulsor de puntas y pistón de acero inoxidable para uso prolongado con el tiempo
  • La conexión del mango garantiza un agarre más cómodo y sin fatiga
  • El cono portapuntas puede albergar una amplia variedad de puntas
  • Tiene una forma fina para facilitar el acceso al interior de tubos de ensayo o recipientes con aberturas especialmente estrechas o formas alargadas.
  • La estructura robusta del cuerpo asegura altas resistencias mecánicas y químicas
Especificaciones
Especificaciones
±0,5%
EC/IVD, ISO8655
±0,3%
20 μl
Esterilizable en autoclave
Kartell™ 958/960
LABOFIX 20