Learn More
Micronova™ Herramienta/mangos de fregona
Mangos ligeros de fibra de vidrio con revestimiento de plástico
Marca: Micronova™ STAH-48WH
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Descripción
Lightweight, plastic-coated fiberglass handles
Los mangos roscados ACME de plástico de Micronova están hechos de fibra de vidrio ligera recubierta de plástico y están disponibles en diferentes longitudes, extensibles y fijas. Los extremos roscados ACME Connect se acoplan directamente a los adaptadores de plástico (serie QP) o utilice los adaptadores de rosca SSA-2 ACME para acoplarlos a los recambios de fregonas de desconexión rápida (serie QD).
- Mangos ligeros de fibra de vidrio con revestimiento de plástico
- Conexión de extremo roscado ACME Connect
- Disponible en longitud fija o extensible
- Longitudes fijas de 30 cm a 1,5 m
- Longitudes máximas extensibles de 90 cm a 3,5 m
- El extremo roscado ACME Connect se acopla directamente a los adaptadores de plástico (serie QP)
- Se conecta a los recambios de fregonas (serie QD) mediante los adaptadores de rosca SSA-2 ACME
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Mango fijo | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
ACME | |
Mopas | |
Fibra de vidrio, plástico |
48 in | |
122 cm | |
No | |
Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo | |
Cabezal de fregona para limpieza y desinfección de salas limpias |