Learn More
Micronova™ Dispensadores de cinta
BIOPHARMA
A coated steel and plastic tape dispenser with 2-inch capacity and an optional weighted base that is designed to hold Micronova 3-inch core tape rolls.
Marca:  Micronova™ P-52
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13158515
  • 121.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Dispensadores de cinta Micronova, para uso con: Cintas de papel o con dorso con película, cantidad: Cada una de las aplicaciones recomendadas: Seguridad, anchura: 2 in
El dispensador de cinta Micronova es una combinación de acero recubierto y plástico con un ancho de 5 cm (2 pulgadas). Disponible con o sin base pesada. Diseñado para su uso con todas las cintas de 7,6 cm (3 pulgadas) de Micronova.
  • Dispensador de cinta de plástico y acero revestido
  • 5 cm (2 pulgadas) de capacidad
  • Admite cintas con núcleos de 7,6 cm (3 pulgadas)
  • Diseñado para su uso con cintas Micronova
  • Base pesada opcional
Especificaciones
Especificaciones
dispensador de cinta
3,25 pulg.
Cintas de papel o con dorso con película
Beige
Plástico