Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia Micromesh™ sueltos
Mejore el intercambio de fluidos sin necesidad de utilizar esponjas de biopsia con las 1400 aberturas cuadradas de 0,36 mm de los casetes para biopsia Epredia™ MicromeshTM sueltos.
Marca: Epredia™ B1000735GR
Detalles adicionales : Peso : 2.86000kg
Descripción
Mejore el intercambio de fluidos sin necesidad de utilizar esponjas de biopsia con las 1400 aberturas cuadradas de 0,36 mm de los casetes para biopsia Thermo Scientific™ Micromesh™ sueltos.
- Diseño de polímero acetálico
- Gran compartimento de 24 x 27 mm perfecto incluso para biopsias con aguja
- La tapa rebajada se ha diseñado específicamente para que quede nivelada con la superficie superior del casete, lo que permite etiquetar los casetes en las etiquetadoras automáticas Epredia™ Shandon™ de la serie MicroWriter™ con las tapas puestas
- La cara de escritura de los casetes forma un ángulo de 45°
- Cajas de 1000 (cuatro cajas de 250 casetes cada una) con las tapas fijadas
Especificaciones
Forma cuadrada de 0,36mm | |
Verde | |
27 mm | |
Casetes para biopsia sueltos, poro pequeño cuadrado |
45° | |
24 mm | |
Polímero acetálico |