Learn More
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de biopsia Micromesh™ en pilas Quickload™ para impresoras Primera
Fije las muestras durante el procesamiento con el casete de inclusión/procesamiento de biopsia Simport Scientific™ Micromesh™. Sin necesidad de almohadillas para biopsia gracias a las 1676 aberturas cuadradas de 0,36 mm de la malla.
en la oferta
Descripción
En pilas Quickload™, para impresoras Primera
- Área de escritura anterior en ángulo de 45°
- 1676 aberturas cuadradas (0,36 mm)
- No se necesitan almohadillas de biopsia
- 1 compartimento grande de 27 mm
- Cubierta rebajada
- Adecuada para impresoras automáticas
- Fabricada con acetal
- Resistente a la acción química de la mayoría de los disolventes histológicos
Información de órdenes
Each case contains 50 Quickload™ stacks of 40 cassettes.
Certifications
CE-IVD
Especificaciones
Acetal | |
2000 |