Learn More
Sampling Systems™ MicroMate™ Low Volume Powder Sampler
Designed for use in unit dose pharmaceutical sampling. Sampling Systems™ MicroMate™ Low Volume Powder Sampler is designed for low volume sampling of free flowing powders and granules.
950.00€ - 1015.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de Polvo de Bajo Volumen |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Capacidad (métrico) | Hasta 0,1 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de Polvo |
Diámetro (métrico) | 5 mm |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15829211
|
Sampling Systems™
1070A-350 |
350 mm |
950.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15839211
|
Sampling Systems™
1070A-500 |
500 mm |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Single point
- Made from high quality 316L stainless steel
- Adjustable, takes a range of sizes
Especificaciones
Tomamuestras de Polvo de Bajo Volumen | |
Hasta 0,1 ml | |
5 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
Muestreo de Polvo |