Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de silicona MicroMat™ CLR para placas de pocillos
Código de producto. 15132749
Click to view available options
Precortados:
No
Material:
Caucho de silicona
EVA
Silicona
Silicona, PTFE
Formato:
Base abombada
Base escalonada, área de penetración pequeña
Base plana
Base plana, gran área de penetración
N.° por paquete:
100 alfombrillas
5
50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 5
paquete de 50
Código de producto. 15132749
Marca: Thermo Scientific™ 60180M112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selle sus placas de forma segura y elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas de silicona Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR para placas de pocillos.
Selle sus placas de forma segura y elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas de silicona Thermo Scientific™  MicroMat™ CLR para placas de pocillos. Fabricadas con silicona pura, estas alfombrillas resisten el corte y la desgarro, y proporcionan una capacidad de resellado superior después de varias inyecciones.
Excelente compatibilidad química y térmica
  • Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
  • Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
Lista para la automatización
  • Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
  • Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Solvent Or Alcohol Resistant Resistente a disolventes
Material Silicona, PTFE
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 5
Diámetro del enchufe 7 mm
Para utilizar con (aplicación) HPLC, UHPLC, GC
Formato Base plana
Precortados
Línea de productos WebSeal
adhesivo/a/s None
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
Forma del pocillo Base plana redonda
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.