Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ 96-well ELISA Single-Break Strip Plates
For use in colorimetric immunoassay. Greiner Bio-One MICROLON™ 96-Well ELISA Single-Break Strip Plates can be broken off separately and number of tests performed can be adjusted to number of samples.
Marca: Greiner Bio-One 705070
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos
- Los pozos individuales se pueden pipetear sin dejar residuos
- El fondo plano permite realizar mediciones ópticas precisas
- Adecuado para mediciones de transmisión
- Específico
Service Plan
No
Servicio Técnico
No
Especificaciones
Un solo descanso | |
Placa de tiras | |
Adherencia media | |
Poliestireno | |
No estéril | |
C | |
Inmunoensayo colorimétrico | |
Sí |
Adherencia media | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Microlon | |
Sí | |
100/caja | |
127,76 x 85,48 x 14,5 mm (5,02 x 3,36 x 0,5 in) |