Learn More
Fisherbrand™ Filtros de fibra Microglass, grado 262
Fabricados con fibras de microvidrio de borosilicato al 100 %. Los filtros de fibra de microvidrio Fisherbrand™, Grado 262 no son higroscópicos pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto ácido fluorhídrico).
29.65€ - 46.60€
Especificaciones
Peso base | 120 g/m2 |
---|---|
Tipo de filtro | Microfilter |
Formato | Disc |
Material | Borosilicate Glass |
Tamaño de poro | 2.7 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11714113
|
Fisherbrand™
|
47 mm |
29.65€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724113
|
Fisherbrand™
|
89.9 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- No contienen aglutinantes
- Aptos para su uso hasta a 500 °C
- No se ven afectados por la humedad
- Aptos para microfiltración gracias a sus fibras finas
- Alta capacidad de carga
- Alta pureza química
- Fabricados con agua desmineralizada
- Alta permeabilidad al aire
Aplicaciones:
- Filtración de agua industrial, algas de agua dulce, agua potable, proteínas, muestras para HPLC, disolventes
- Contenido de sedimentos en productos derivados del petróleo
- Ensayo de unión del ligando
- Monitorización de la contaminación del aire
- Prefiltros de membrana
- Pruebas de radioinmunología
- Sólidos suspendidos en agua, humos
- Recuento de centelleo de líquidos
- Recogida de células
- Contenido de grasa en productos lácteos
Especificaciones
120 g/m2 | |
Disc | |
2.7 μm | |
Membrane pre-filters | |
Non-hygroscopic | |
0.02 in. | |
Filter |
Microfilter | |
Borosilicate Glass | |
30 sec. | |
262 | |
500°C | |
0.53 mm |