Learn More
Fisherbrand™ Discos de filtro de fibra Microglass
Fabricados con fibras de microvidrio de borosilicato al 100 %. Los discos de filtro de microvidrio Fisherbrand™ no son higroscópicos pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto al ácido fluorhídrico).
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Gran capacidad de carga
- Fabricación con 100 % vidrio borosilicatado
- Compatibles con muchos disolventes y reactivos
- Sin ligante
- No se ven afectados por la humedad
- Aptos para su uso hasta a 500 °C
Especificaciones
75 g/m2 | |
Disco simple | |
0,7 μm | |
Control de la contaminación del aire, separación del hollín antes de los analizadores de gases, compatible con el pesaje en los secadores y análisis de equilibrio | |
No higroscópico | |
0,017 in | |
Filtro |
Microfiltración | |
Vidrio de borosilicato | |
310 s | |
263 | |
500 °C | |
0,45 mm | |
90 mm |